Merck
554111
Sigma-Aldrich
2,3,4-(Trimethoxy)brombenzol
99%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H2(OCH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.549 (lit.)
bp
105-110 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(Br)c(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-11-7-5-4-6(10)8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
InChIKey
HKCQJLVIFMFOTG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,3,4-(Trimethoxy)bromobenzene can be prepared from 1,2,3-(trimethoxy)benzene via bromination.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemo-and Regioselective Bromination of Aromatic Compounds in the Presence of ?-picolinium Bromochromate (?-PBC)/CH.
Mahmoodi NO, et al.
Orient. J. Chem., 27(2), 429-434 (2011)