Merck
553999
Sigma-Aldrich
Tris-(cyclopentadienyl)-samarium
99.9% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
(C5H5)3Sm
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.64
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.9% trace metals basis
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
SMILES String
[Sm].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)