Merck
553050
Sigma-Aldrich
5-tert.-Butyl-2,4-dihydroxybenzophenon
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COC6H2(OH)2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
145-148 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(c(O)cc1O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18O3/c1-17(2,3)13-9-12(14(18)10-15(13)19)16(20)11-7-5-4-6-8-11/h4-10,18-19H,1-3H3
InChIKey
HSYUVRRTSSSDJI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)