Merck
552801
Sigma-Aldrich
Boc-D-leucinol
97%
Synonym(e):
(R)-N-(tert.-Butoxycarbonyl)leucinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H23NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +26°, c = 2 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
Dichte
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-8(2)6-9(7-13)12-10(14)15-11(3,4)5/h8-9,13H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
InChIKey
LQTMEOSBXTVYRM-SECBINFHSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)