Wichtige Dokumente
551201
3,4-Dinitro-anilin
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
NC6H3(NO2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
bp
71 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
154-158 °C (lit.)
Dichte
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)