550337
4-Chlor-3-formylcumarin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
126-130 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C10H5ClO3/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-10(13)7(9)5-12/h1-5H
InChIKey
CLLLQUGVEQADNN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2-aryl[1]benzopyrano[4,3-c]pyrazol-4(2H)-ones
- biaryl lactones (benzo[c]chromen-6-ones)
- N-monosubstituted 4-amino-3-formylcoumarins
- chromeno[4,3-b]quinolin-6-one
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable