Merck
548944
Sigma-Aldrich
4,6-Dichlor-2H-benzopyran-3-carbaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6Cl2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
124-128 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc2OCC(C=O)=C(Cl)c2c1
InChI
1S/C10H6Cl2O2/c11-7-1-2-9-8(3-7)10(12)6(4-13)5-14-9/h1-4H,5H2
InChIKey
XEGONRKPLYJCFN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)