Merck
548790
Sigma-Aldrich
6-Nitro-1,4-benzodioxan
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
120-124 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7NO4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5H,3-4H2
InChIKey
MQSGCURTKWHBRX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)