Merck
548499
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-niobat
99%
Synonym(e):
Copper niobate, Copper niobium oxide
About This Item
Lineare Formel:
Cu(NbO3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
SMILES String
[Cu++].[O-][Nb](=O)=O.[O-][Nb](=O)=O
InChI
1S/Cu.2Nb.6O/q+2;;;;;;;2*-1
InChIKey
BBXADMAXAWXAPL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)