Merck
547107
Sigma-Aldrich
cis-4-Decen-1-ol
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH=CH(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
Dichte
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(CCCO)=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,11H,2-5,8-10H2,1H3/b7-6-
InChIKey
VUNFOJWKJSYIDH-SREVYHEPSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)