Wichtige Dokumente
546623
9,9-Dioctyl-2,7-di-1-propinyl-9H-fluoren
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H46
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
60-64 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)C#CC)C#CC
Anwendung
Precursor for conducting polymer.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)