Merck
546534
Sigma-Aldrich
Tris-(dimethylamido)-gallium Dimer
98%
Synonym(e):
Hexakis(dimethylamido)digallium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H36Ga2N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: gallium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
104-105.5 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)[Ga-]1(N(C)C)[N+](C)(C)[Ga-](N(C)C)(N(C)C)[N+]1(C)C
InChI
1S/6C2H6N.2Ga/c6*1-3-2;;/h6*1-2H3;;/q4*-1;4*+1
InChIKey
RVOVCNXACQVIAT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 31 Gallium
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.3 °F
Flammpunkt (°C)
55.7 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.