Merck
545767
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methyl-benzothiazol
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
36-40 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2sc(C)nc2c1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)