Wichtige Dokumente
545244
2-Phenoxyethanthiol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OCH2CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Brechungsindex
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
Dichte
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
SCCOc1ccccc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)