542695
5-Chlor-2-thiophensulfonamid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
113-117 °C (lit.)
SMILES String
NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H4ClNO2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChIKey
RKLQLYBJAZBSEU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)