Merck
542555
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-isopropoxyphenylborsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12BClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-103 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
CC(C)Oc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(11)5-8(9)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2H3
InChIKey
FGRYIHCKXSSLGB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)