Merck
54248
Sigma-Aldrich
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-5-iod-pentan
technical, ≥94% (GC)
Synonym(e):
1H,1H,2H,2H-Perfluorpentyliodid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4F7I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Assay
≥94% (GC)
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C5H4F7I/c6-3(7,1-2-13)4(8,9)5(10,11)12/h1-2H2
InChIKey
TZNRRNKRZXHADL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter