Merck
542113
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-2,4-dimethoxybenzophenon
97%
Synonym(e):
(2,4-Dimethoxyphenyl)-(4-hydroxyphenyl)-methanon, 2,4-Dimethoxy-4′-hydroxy-benzophenon
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3COC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.27
Beilstein:
2508320
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
138-142 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(C(=O)c2ccc(O)cc2)c(OC)c1
InChI
1S/C15H14O4/c1-18-12-7-8-13(14(9-12)19-2)15(17)10-3-5-11(16)6-4-10/h3-9,16H,1-2H3
InChIKey
QEHRETCJMLQPCR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)