Merck
541974
Sigma-Aldrich
3-Brom-2′,5-dichlor-2-hydroxybenzophenon
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H2(Cl)(OH)COC6H4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
83-86 °C (lit.)
SMILES String
Oc1c(Br)cc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H7BrCl2O2/c14-10-6-7(15)5-9(13(10)18)12(17)8-3-1-2-4-11(8)16/h1-6,18H
InChIKey
YDOASFSKJSZNAO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Bromo-2′,5-dichloro-2-hydroxybenzophenone is a halogenated aromatic ketone useful in organic synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)