Merck
541842
Sigma-Aldrich
3,5-Difluormandelsäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
135-139 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
SMILES String
OC(C(O)=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-5-1-4(2-6(10)3-5)7(11)8(12)13/h1-3,7,11H,(H,12,13)
InChIKey
PHMLPPFFMSRWBK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3,5-Difluoromandelic acid is also known as α-hydroxy-3,5-difluorophenylacetic acid. Racemic 3,5-difluoromandelic acid undergoes optical resolution in the presence of (1R,2R)-(-)-pseudoephedrine in isopropanol to afford (S)-form.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A series of C-terminal amino alcohol dipeptide Aβ inhibitors.
Garofalo AW, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 12(21), 3051-3053 (2002)