Merck
541834
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-fluorbenzylamin
97%
About This Item
Lineare Formel:
NH2C6H3(F)CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.57 (lit.)
bp
78-80 °C/0.8 mmHg (lit.)
Dichte
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCc1c(N)cccc1F
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)