Merck
54114
Sigma-Aldrich
Allyltris-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)-stannan
~90%
Synonym(e):
Allyltris-(1H,1H,2H,2H-perfluorctyl)-stannan, Tris(1H,1H,2H,2H-perfluoroctyl)-allylzinn
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H17F39Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1201.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
~90%
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CC=C
Rechtliche Hinweise
Produkt der Fluorous Technologies, Inc. Dieses Produkt ist geschützt durch die Patente US 6,156,896; US 5,859,247; und US 5,777,127
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)