Merck
540544
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrinpropionamid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +104°, c = 1 in methanol
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
114-118 °C (lit.)
SMILES String
CCC(=O)N(C)[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2/c1-4-12(15)14(3)10(2)13(16)11-8-6-5-7-9-11/h5-10,13,16H,4H2,1-3H3/t10-,13+/m0/s1
InChIKey
NOUIRZGGWSLLAJ-GXFFZTMASA-N
Anwendung
Enolates of (1R,2R)-(–)- and (1S,2S)-(+)-pseudoephedrinepropionamide are substrates for diastereoselective alkylation reactions.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Meyers, A. G. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6496-6496 (1997)