Merck
540439
Sigma-Aldrich
2,5-Diaminbenzoetrifluorid
97%
Synonym(e):
2-(Trifluormethyl)-1,4-phenylendiamin
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H3(NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12/h1-3H,11-12H2
InChIKey
ZQQOGBKIFPCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-(Trifluoromethyl)-1,4-phenylenediamine (2,5-Diaminobenzotrifluoride, 2-(trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine) can be prepared from 5-acetamido-2-aminobenzotrifluoride.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Substituted styrenes. VI. syntheses of the isomeric formylstyrenes and o-and m-vinylbenzoic acid
Dale WJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26(7), 2225-2227 (1961)