540390
(3,4-Dihydro-1-naphthyloxy)-trimethylsilan
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5287 (lit.)
bp
63-65 °C/0.01 mmHg (lit.)
Dichte
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)OC1=CCCc2ccccc12
InChI
1S/C13H18OSi/c1-15(2,3)14-13-10-6-8-11-7-4-5-9-12(11)13/h4-5,7,9-10H,6,8H2,1-3H3
InChIKey
CAUIWDWUUCGKBV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter