Merck
540196
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triethyl-1,3,5-trimethylcyclotrisiloxan
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H24O3Si3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Si]1(C)O[Si](C)(CC)O[Si](C)(CC)O1
InChI
1S/C9H24O3Si3/c1-7-13(4)10-14(5,8-2)12-15(6,9-3)11-13/h7-9H2,1-6H3
InChIKey
DGLJYEKNUTVPAE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)