Merck
539759
Sigma-Aldrich
8-Benzyloxyisosorbid-triphenylphosphoylid -Lösung
0.05 M in THF
Synonym(e):
Carb[(1R,4S,5R,8R)-8-benzyloxy-2,6-dioxabicyclo[3.3.0]octan-4-at-methylen]-triphenylphosphoran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H31O5P
Molekulargewicht:
538.57
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Optische Aktivität
[α]20/D +1.7°, neat
Konzentration
0.05 M in THF
Brechungsindex
n20/D 1.413
bp
70-71 °C
Dichte
0.882 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(O[C@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)OCc3ccccc3)C=P(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C33H31O5P/c34-31(38-30-23-37-32-29(22-36-33(30)32)35-21-25-13-5-1-6-14-25)24-39(26-15-7-2-8-16-26,27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28/h1-20,24,29-30,32-33H,21-23H2/t29-,30+,32-,33-/m1/s1
InChIKey
RFSVJVARGBBXNB-NKKCXFSRSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)