Merck
539414
Sigma-Aldrich
Adipinsäure-bis-(2-ethoxyethylester)
97%
About This Item
Lineare Formel:
(-CH2CH2CO2CH2CH2OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.35
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
164-166 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCC
InChI
1S/C14H26O6/c1-3-17-9-11-19-13(15)7-5-6-8-14(16)20-12-10-18-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
NJEMMCIKSMMBDM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)