Merck
538825
Sigma-Aldrich
p-Xylylen-bis-(tetrahydrothiopheniumchlorid)
≥98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24Cl2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
157-161 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cl-].C1CC[S+](C1)Cc2ccc(C[S+]3CCCC3)cc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)