Wichtige Dokumente
538809
2-(Trifluormethyl)-diphenylcarbinol
97%
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.537 (lit.)
bp
273-274 °C (lit.)
Dichte
1.311 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(c1ccccc1)c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O/c15-14(16,17)12-9-5-4-8-11(12)13(18)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,18H
InChIKey
RMAICPATZGPCIL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)