Merck
538760
Sigma-Aldrich
2′-(Trifluormethyl)propiophenon
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4COC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
219-220 °C (lit.)
Dichte
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-5-3-4-6-8(7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
PUSBIOFSWWHNDD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)