Merck
538426
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-mercaptobenzoxazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4ClNOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
280-285 °C (lit.)
SMILES String
Sc1nc2cc(Cl)ccc2o1
InChI
1S/C7H4ClNOS/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(11)10-6/h1-3H,(H,9,11)
InChIKey
BOBIZYYFYLLRAH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-Chloro-2-mercaptobenzoxazole can be synthesized by reacting amino-4-chlorophenol, potassium hydroxide and carbon disulfide in ethanol.
Anwendung
5-Chloro-2-mercaptobenzoxazole may be used in the synthesis of 5-chloro-2-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoxazole and 5-chloro-2-morpholin-4-yl-1,3-benzoxazole.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A new 5-HT3 receptor ligand. II. Structure-activity analysis of 5-HT3 receptor agonist action in the gut
Yamada M, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 46.3, 445-451 (1998)
A mild and efficient one-pot synthesis of 2-aminated benzoxazoles and benzothiazoles
Stewart GW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74.8, 3229-3231 (2009)