Merck
537187
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1,1-Trifluor-2-octanol
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3(CH(OH)CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
SMILES String
CCCCCC[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15F3O/c1-2-3-4-5-6-7(12)8(9,10)11/h7,12H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
InChIKey
INAIBHXNHIEDAM-SSDOTTSWSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70.56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)