Merck
537098
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-(4-Fluorphenoxy)-2-propanol
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4OCH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +28°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
47-51 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
SMILES String
C[C@H](O)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H11FO2/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5,7,11H,6H2,1H3/t7-/m0/s1
InChIKey
RIFIEDWKCIVRQN-ZETCQYMHSA-N
Rechtliche Hinweise
Manufactured under license by Shasun Chemicals and Drugs Limited, using Jacobsen HKR technology.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)