Merck
536970
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer solution
50% C₁₂, generation 4, ethylenediamine core, 10 wt. % in methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C1390H2784N250O188
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26010.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
PAMAM-50 % C12-Dendrimer, Ethylendiamin-Kern, Generation 4 -Lösung, 10 wt. % in methanol
Beschreibung
50% amino and 50% [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
Form
solution
Mol-Gew.
generation 4
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Konzentration
10 wt. % in methanol
Anzahl Oberflächengruppen
64
Brechungsindex
n20/D 1.345
Dichte
0.8 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
Physikalische Form
Contains ca. 32 primary amino surface groups and 32 (FlN-(2-hydroxydodecyl) surface groups
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C