Merck
536628
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Acetamido-1-benzylpyrrolidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +24 in 1% chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
307-308 °C/760 mmHg (lit.)
Dichte
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H18N2O/c1-11(16)14-13-7-8-15(10-13)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3,(H,14,16)/t13-/m1/s1
InChIKey
CMSWETNAAPYFSH-CYBMUJFWSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)