Merck
536385
Sigma-Aldrich
4-Chlor-2,5-dimethoxyanilin
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H2(OCH3)2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(Cl)c(OC)cc1N
InChI
1S/C8H10ClNO2/c1-11-7-4-6(10)8(12-2)3-5(7)9/h3-4H,10H2,1-2H3
InChIKey
YGUFQYGSBVXPMC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Other,Blood
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
325.4 °F
Flammpunkt (°C)
163 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)