Merck
53575
Sigma-Aldrich
L-β-Homophenylalanin-allylester -hydrochlorid
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(S)-3-Amino-4-phenyl-buttersäure-allylester -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]20/D +14.5±1°, c = 2% in methylene chloride
mp (Schmelzpunkt)
56-59 °C
SMILES String
Cl.N[C@H](CC(=O)OCC=C)Cc1ccccc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)