Wichtige Dokumente
535559
Ethylencarbonat
anhydrous, 99%
Synonym(e):
1,3-Dioxolan-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Dampfdichte
3.04 (vs air)
Dampfdruck
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
Assay
99%
Verunreinigungen
<0.005% water
bp
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-38 °C (lit.)
Dichte
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChIKey
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
289.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
143 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?