Merck
534706
Sigma-Aldrich
N-Propyl-m-toluidin
97%
Synonym(e):
Propyl-m-tolylamine
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4NHC3H7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.538 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
Dichte
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H15N/c1-3-7-11-10-6-4-5-9(2)8-10/h4-6,8,11H,3,7H2,1-2H3
InChIKey
IUNVPXVTJRNCEK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)