Wichtige Dokumente
534552
(R)-(−)-2-Amino-1-hexanol
97%
Synonym(e):
D-Norleucinol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(NH2)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −14°, c = 1 in chloroform
bp
216-218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-44 °C (lit.)
SMILES String
CCCC[C@@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-6(7)5-8/h6,8H,2-5,7H2,1H3/t6-/m1/s1
InChIKey
DPEOTCPCYHSVTC-ZCFIWIBFSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
211.0 °F
Flammpunkt (°C)
99.44 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Quinquevalent phosphorus acids
Allen DW and Tebby JC
Organophosphorus Chemistry (2000)
5-endo-trig Cyclisations in heterocycle synthesis: enantiospecific synthesis of (+)-monomorine I
Berry M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 22, 2141-2142 (1997)