Merck
533459
Sigma-Aldrich
4,5-Ethylendithio-1,3-dithiol-2-thion
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4S5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
123-126 °C (lit.)
SMILES String
S=C1SC2=C(SCCS2)S1
InChI
1S/C5H4S5/c6-5-9-3-4(10-5)8-2-1-7-3/h1-2H2
InChIKey
LFPIFRGVCYRUEO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)