Merck
532665
Sigma-Aldrich
(4aR)-trans-5-(1,5,5,8aS-Tetramethyl-2-methylendecahydro-1-naphthalinyl)-(3R)-methyl-1-penten-3-ol
98%
Synonym(e):
Manool
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +27°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
49-52 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)CCC[C@]2(C)[C@@H](CC[C@@](C)(O)C=C)C(=C)CC[C@@H]12
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)