Merck
532525
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1,1-Trifluorheptan-2-ol
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH(OH)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
bp
151 °C (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC[C@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H13F3O/c1-2-3-4-5-6(11)7(8,9)10/h6,11H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
InChIKey
YFVHSPAONQXAIB-LURJTMIESA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter