Merck
531928
Sigma-Aldrich
3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichlor-5-fluorbenzoyl)-acrylsäure-methylester, Isomerengemisch
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14Cl2FNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
150-154 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C(=C\NC1CC1)\C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C14H12Cl2FNO3/c1-21-14(20)9(6-18-7-2-3-7)13(19)8-4-12(17)11(16)5-10(8)15/h4-7,18H,2-3H2,1H3/b9-6+
InChIKey
YCDBNUJZSAFBIY-RMKNXTFCSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)