Merck
531529
Sigma-Aldrich
(R)-5-Acetoxy-1-chlorohexan
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2CH(CH3)[(CH2)4Cl]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.4365 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](CCCCCl)OC(C)=O
InChI
1S/C8H15ClO2/c1-7(11-8(2)10)5-3-4-6-9/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-/m1/s1
InChIKey
CCAJQWQPQNZYTE-SSDOTTSWSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)