Merck
531146
Sigma-Aldrich
Diphenyliodonium-9,10-dimethoxyanthracen-2-sulfonat
electronic grade, ≥99% trace metals basis
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H23IO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
598.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualität
electronic grade
Beschreibung
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Assay
≥99% trace metals basis
Verunreinigungen
≤2000 ppm (trace metals analysis)
mp (Schmelzpunkt)
217-222 °C (lit.)
Löslichkeit
γ-butyrolactone: 1%
PGMEA: <1%
ethyl lactate: <1%
λmax
263 nm
SMILES String
[I+](c1ccccc1)c2ccccc2.COc3c4ccccc4c(OC)c5cc(ccc35)S([O-])(=O)=O
Anwendung
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)