Merck
529532
Sigma-Aldrich
Tris-(ethylendiamin)-cobalt(III)-nitrat
≥99.99%
About This Item
Lineare Formel:
(H2NCH2CH2NH2)3Co(NO3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: cobalt
mp (Schmelzpunkt)
>250 °C (lit.)
SMILES String
[Co+3].NCCN.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3C2H8N2.Co.3NO3/c3*3-1-2-4;;3*2-1(3)4/h3*1-4H2;;;;/q;;;+3;3*-1
InChIKey
MTCFUGCMXQVODX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)