Merck
529400
Sigma-Aldrich
Poly-(methacrylsäure-2-hydroxypropylester)
average Mv ~20,000
Synonym(e):
2-Hydroxypropyl methacrylate homopolymer, 2-Hydroxypropyl methacrylate polymer, Poly(2-hydroxypropyl methacrylate)
About This Item
Lineare Formel:
(C7H12O3)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Mol-Gew.
average Mv ~20,000
SMILES String
CC(O)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-4-6(3)8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
InChIKey
VHSHLMUCYSAUQU-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form
Water-swellable polymer. Hydrogel.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)