Merck
528463
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyzimtsäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC6H4CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
134-138 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccccc1\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-10-6-4-3-5-9(10)7-8-11(12)13/h3-8H,2H2,1H3,(H,12,13)/b8-7+
InChIKey
UXTDCJJEJZCEBF-BQYQJAHWSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Ethoxycinnamic acid is a cinnamic acid derivative. The aromatic and alkene group in this molecule are coplanar.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Methyl (Z)-2-chloro-3-(2-methoxycarbonylphenyl) prop-2-enoate.
Fadgen CJ, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(2), o376-o376 (2010)